Learn More
2-Methoxyacetonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methoxyacetonitrile |
| CAS | 1738-36-9 |
| Formula molecolare | C3H5NO |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Cyanomethyl Methyl Ether, Formaldehyde Cyanohydrin Methyl Ether, Methoxyacetonitrile, Methoxyethanenitrile, Methoxymethyl Cyanide, NSC 26905 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3 |
| SMILES | COCC#N |
| IUPAC Name | 2-methoxyacetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 71.08 |
| Peso formulazione | 71.0371 |