Learn More
2-Methoxyacetonitrile, TRC
Codice prodotto. 30474619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474619 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30474619 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26082025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyacetonitrile
CAS 1738-36-9
Formula molecolare C3H5NO
Quantità 25 g
Sinonimo Cyanomethyl Methyl Ether, Formaldehyde Cyanohydrin Methyl Ether, Methoxyacetonitrile, Methoxyethanenitrile, Methoxymethyl Cyanide, NSC 26905
InChI Formula InChI=1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
SMILES COCC#N
IUPAC Name 2-methoxyacetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 71.08
Peso formulazione 71.0371