Learn More
2'-Methoxyacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11443914
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11443914 100 g 100g
11433914 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11443914 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11929.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 579-74-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 579-74-8
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00008725
InChI Key DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenone
PubChem CID 68481
IUPAC Name 1-(2-methoxyphenyl)ethanone
SMILES COC1=CC=CC=C1C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Methoxyacetophenone
Densità 1.09
Punti di ebollizione 119°C to 120°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Indice di rifrazione 1.5393
Quantità 100 g
Beilstein 1100602
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 98%