Learn More
2'-Methoxyacetophenone, 99%
Codice prodotto. 10336960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10336960 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10317010 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10336960 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125670250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 579-74-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 579-74-8
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00008725
InChI Key DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-methoxyacetophenone, 1-2-methoxyphenyl ethanone, o-methoxyacetophenone, ethanone, 1-2-methoxyphenyl, o-acetylanisole, 1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, o-acetanisole, 2-acetylanisole, 2-methyoxyacetophenone oxime, ortho-methoxyacetophenone
PubChem CID 68481
IUPAC Name 1-(2-methoxyphenyl)ethanone
SMILES COC1=CC=CC=C1C(C)=O
Specifications
Materiale o nome chimico 2'-Methoxyacetophenone
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Brown or Orange to Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 131.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 108°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4COCH3
Indice di rifrazione 1.5383 to 1.5403
Quantità 25 mL
Beilstein 08, 85
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2'-Methoxyacetophenone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.