Learn More
2'-Methoxyacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30476910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476910 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476910 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26181025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Methoxyacetophenone
CAS 579-74-8
Formula molecolare C9H10O2
Quantità 25 g
Sinonimo Acetophenone, 2'-methoxy- (8CI), Acetophenone, o-methoxy- (4CI), 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetylanisole, 2-Methoxy-1-acetylbenzene, 2-Methoxyphenyl methyl ketone, 2'-Methoxyacetophenone, Methyl 2-methoxyphenyl ketone, Methyl o-methoxyphenyl ketone, NSC 23387, NSC 26912, o-Acetylanisole, o-Methoxyacetophenone, 1-(2-methoxyphenyl)-ethanone, Acetophenone, 2'-methoxy- (8CI), Acetophenone, o-methoxy- (4CI), 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetylanisole, 2-Methoxy-1-acetylbenzene, 2-Methoxyphenyl methyl ketone, Methyl 2-methoxyphenyl ketone, Methyl o-methoxyphenyl ketone, NSC 23387, NSC 26912, o-Acetylanisole, o-Methoxyacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccccc1C(=O)C
IUPAC Name 1-(2-methoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Peso formulazione 150.0681