Learn More
2-Methoxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30240600
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240600 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30240600 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2609805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Anisaldehyde
CAS 135-02-4
Formula molecolare C8 H8 O2
Quantità 5 g
Sinonimo o-Anisaldehyde, 2-Methoxybenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
SMILES COc1ccccc1C=O
IUPAC Name 2-methoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Peso formulazione 136.0524