Learn More
2-Methoxybenzenemethanol, TRC
Codice prodotto. 30470252
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470252 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470252 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26076025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxybenzenemethanol
CAS 612-16-8
Formula molecolare C8H10O2
Quantità 25 g
Sinonimo (2-Methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)anisole, 2-Methoxybenzenemethanol, 2-Methoxybenzyl alcohol, NSC 66558, o-Anisalcohol, o-Methoxybenzyl Alcohol, o-Methoxyphenylmethanol
InChI Formula InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
SMILES COc1ccccc1CO
IUPAC Name (2-methoxyphenyl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 138.16
Peso formulazione 138.0681