Learn More
2-Methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16422569
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16422569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16422569 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1393
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 2-Methoxybenzoic acid (NSC 3778) is used as an internal standard of salicylic acid and its putative biosynthetic precursors in cucumber leaves. Another known use is in the synthesis of Benextramine.
2-Methoxybenzoic acid (NSC 3778) is used as an internal standard of salicylic acid and its putative biosynthetic precursors in cucumber leaves. Another known use is in the synthesis of Benextramine.
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxybenzoic acid
CAS 579-75-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O3
Quantità 1 g
Sinonimo NSC 3778 O-Methylsalicylic acid Salicylic acid methyl ether
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1OC
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99.06%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only