Learn More
2-Methoxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30133845
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133845 10 g 10g
30132554 50 g 50g
17962305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133845 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26119010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 579-75-9
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Sinonimo o-Anisic acid (8CI), 2-Methoxybenzoic acid, NSC 3778, O-Methylsalicylic acid, Salicylic acid methyl ether, o-Methoxybenzoic acid, 2-Methoxybenzoic Acid
IUPAC Name 2-methoxybenzoic acid
SMILES COc1ccccc1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxybenzoic Acid
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Peso formulazione 152.0473