Learn More
2-Methoxybenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11394534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394534 100 g 100g
11374534 5 g 5g
11384534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11394534 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01293.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6609-56-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6609-56-9
Formula molecolare C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Numero MDL MFCD00001783
InChI Key FSTPMFASNVISBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyanoanisole, o-methoxybenzonitrile, 2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 2-methoxy, 2-methoxybenzenecarbonitrile, o-anisolnitrile, o-anisonitrile, methoxybenzonitrile, 2-methxybenzonitrile, o-methyoxybenzonitrile
PubChem CID 81086
IUPAC Name 2-methoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC=CC=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxybenzonitrile
Densità 1.093
Punti di ebollizione 256°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Almond-like
Indice di rifrazione 1.5465
Quantità 100 g
Numero UN UN3276
Beilstein 2207134
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 98%