Learn More
2-Methoxybenzophenone, 98%
Codice prodotto. 11450987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450987 5 g 5g
11440987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11450987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23376.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2553-04-0 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2553-04-0
Formula molecolare C14H12O2
Molecular Weight (g/mol) 212.248
Numero MDL MFCD00017163
InChI Key CSUUDNFYSFENAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxybenzophenone, o-methoxybenzophenone, 2-methoxyphenyl phenyl methanone, benzophenone, 2-methoxy, methanone, 2-methoxyphenyl phenyl, 2-methoxyphenyl phenyl ketone, methoxybenzophenone, acmc-1cotk, maybridge1_005821, 2-methoxyphenyl-phenylmethanone
PubChem CID 75702
IUPAC Name (2-methoxyphenyl)-phenylmethanone
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxybenzophenone
Punto di fusione 36°C to 38°C
Punti di ebollizione 149°C to 150°C (1 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 1873339
Peso formulazione 212.25
Percent Purity 98%