Learn More
2-Methoxybenzoyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11399779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399779 5 g 5g
11309789 25 g 25g
11319789 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11399779 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22784.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 21615-34-9 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21615-34-9
Formula molecolare C8H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.592
Numero MDL MFCD00000664
InChI Key RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi
PubChem CID 88969
IUPAC Name 2-methoxybenzoyl chloride
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxybenzoyl chloride
Densità 1.146
Punti di ebollizione 128°C to 129°C (8 mmHg)
Punto d'infiammabilità 84°C (184°F)
Indice di rifrazione 1.5724
Quantità 5 g
Numero UN UN1729
Beilstein 607605
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 97%