Learn More
2-Methoxybenzoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | 2-Methoxybenzoyl Chloride |
| CAS | 21615-34-9 |
| Formula molecolare | C8H7ClO2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | o-Anisoyl Chloride, 2-(Methyloxy)benzoyl Chloride, 2-Anisoyl Chloride, 2-Methoxybenzoic Acid Chloride, 2-Methoxybenzoyl Chloride, o-Methoxybenzoyl Chloride, ortho-Anisoyl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1C(=O)Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 170.59 |
| Peso formulazione | 170.0135 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?