Learn More
2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride, Mikromol™
Descrizione
2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride |
| CAS | 59337-92-7 |
| Nomi componenti o analita | 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H5 Cl O4 S2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC Name | methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate |
| Vedi altri risultati |