Learn More
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid |
| CAS | 374538-03-1 |
| Formula molecolare | C8H9BO4 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1B(O)O |
| IUPAC Name | (2-methoxycarbonylphenyl)boronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 179.97 |
| Peso formulazione | 180.0594 |