Learn More
MedChemExpress 2-Methoxyestradiol
Codice prodotto. 16491177
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491177 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16491177 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY12033
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
MedChemExpress 2-Methoxyestradiol (2-ME2), an orally active endogenous metabolite of 17β-estradiol (E2), is an apoptosis inducer and an angiogenesis inhibitor with potent antineoplastic activity. 2-Methoxyestradiol also destablize microtubules. 2-Methoxyestradio, also a potent superoxide dismutase (SOD) inhibitor and a ROS-generating agent, induces autophagy in the transformed cell line HEK293 and the cancer cell lines U87 and HeLa.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 302.41 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 362-07-2
Product Type Natural Products
Purezza 96.96%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.68 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Sinonimo 2-ME2∣ NSC-659853
Bersaglio Microtubule/Tubulin∣Reactive Oxygen Species∣Apoptosis∣Autophagy∣Endogenous Metabolite
Quantità 50 mg