Learn More
2-Methoxyestrone-1,4,16,16-d4, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methoxyestrone-1,4,16,16-d4 |
| CAS | 949885-90-9 |
| Formula molecolare | C19 D4 H20 O3 |
| Quantità | 0.005 g |
| Sinonimo | Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,4,16,16-d4, 3-hydroxy-2-methoxy-, 2-Methoxyestrone-(1,4,16,16-D4) |
| InChI Formula | InChI=1 S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20 H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1/i6D2,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c(O)c(OC)c([2 H])c2[C@H]3 CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2 H])([2 H])C4=O)[C@@H]3 CCc12 |
| IUPAC Name | (8 R,9 S,13 S,14 S)-1,4,16,16-tetradeuterio-3-hydroxy-2-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 304.42 |
| Peso formulazione | 304.1977 g/mol |
| Vedi altri risultati |