missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methoxyestrone-1,4,16,16-d4, TRC

Codice prodotto. 30478928
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
0.5 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
0.50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30478928 0.5 mg 0.50mg
30483271 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30478928 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2625210.5MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 949885-90-9
Formula molecolare C19 D4 H20 O3
Molecular Weight (g/mol) 304.42
Sinonimo Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,4,16,16-d4, 3-hydroxy-2-methoxy-, 2-Methoxyestrone-(1,4,16,16-D4)
IUPAC Name (8R,9S,13S,14S)-1,4,16,16-tetradeuterio-3-hydroxy-2-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
SMILES [2H]c1c(O)c(OC)c([2H])c2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc12

Specifica

Materiale o nome chimico 2-Methoxyestrone-1,4,16,16-d4
Quantità 0.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1/i6D2,9D,10D
Peso formulazione 304.1977
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.