Learn More
2-Methoxyestrone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16457497
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16457497 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16457497 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113252
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress 2-Methoxyestrone is a methoxylated catechol estrogen and metabolite of estrone, with a pKa of 10.81.
2-Methoxyestrone is a methoxylated catechol estrogen and metabolite of estrone, with a pKa of 10.81.
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyestrone
CAS 362-08-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H24O3
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (166.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@](CC2)([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=C(OC)C(O)=C4)[C@@]3([H])CC1)C2=O
Molecular Weight (g/mol) 300.39
Peso formulazione 300.39
Percent Purity 98.05%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only