Learn More
2-Methoxyethanol 500 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30316131
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316131 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316131 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09010378ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Methoxyethanol
CAS 109-86-4
Nomi componenti o analita 2-Methoxyethanol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C3 H8 O2
Concentrazione 500 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Ethylene Glycol Monomehyl Ether, 2-Methoxyethanol, Ethyleneglycol-monomethyl ether
InChI Formula InChI=1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
SMILES COCCO
IUPAC Name 2-methoxyethanol
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 76.09
Quantità 1 mL
Peso formulazione 76.0524 g/mol