Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methoxyethanol |
| Alcalinità | 0.0005 meq/g max. |
| Acidità | 0.001 meq/g max. |
| Punto di fusione | -85.0°C |
| Densità | 0.9600g/mL |
| Punti di ebollizione | 124.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 38°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3OCH2CH2OH |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Methoxyethanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxyethanol