Learn More
2-Methoxyethanol, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10285660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10285660 1 L Glass Bottle 1L
10317650 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10183860 25 L Metal drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10285660 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180790010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.75€
    70.60€ / 1L
    Risparmia 2.15€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
2-Methoxyethanol, 99+%, C3H8O2, CAS Number-109-86-4, 2-methoxy-1-ethanol, 3-oxa-1-butanol, dowanol em, egme, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methoxyethanol, methyl cellosolve, methyl oxitol, monomethyl glycol, 2.5L, 99% min. (GC), 01, 467, 124.0 deg.C, 100.0, 99.0, CHEBI:46790 | CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-86-4
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.09
Numero MDL MFCD00002867
InChI Key XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC Name 2-methoxyethanol
SMILES COCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyethanol
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -85.0°C
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 124.0°C
Punto d'infiammabilità 38°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.402
Quantità 1 L
Beilstein 01, 467
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Indice di Merck 15, 6063
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Viscosità 1.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 76.09
Percent Purity 99+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxyethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.