Learn More
2-Methoxyethanol, 99+%, for spectroscopy
Codice prodotto. 10052100 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10052100 1 L Bottiglia in vetro 1L
10616762 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10052100 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168580010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    106.00€ / 1L
    Risparmia 10.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-86-4
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.09
Numero MDL MFCD00002867
InChI Key XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC Name 2-methoxyethanol
SMILES COCCO
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Methoxyethanol
Nota nome 99+%
Acidità 0.0008 meq/g max.
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.05 max. at 270nm, 0.05 max. at 280nm, 0.1 max. at 260nm, 0.15 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 0.4 max. at 230nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -85.0°C
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 124.0°C
Punto d'infiammabilità 38°C
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.402
Quantità 1 L
Beilstein 01, 467
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Indice di Merck 15, 6063
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Viscosità 1.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 76.09
Percent Purity 99+%
Grado Spectroscopy
Forma fisica Liquid