Learn More
2-Methoxyethanol, ACS reagent
Codice prodotto. 11914751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11914751 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11914751 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.40€
    68.40€ / 1L
    Risparmia 6.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyethanol
CAS 109-86-4
Punto di fusione -85.0°C
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 124.0°C
Punto d'infiammabilità 38°C
Formula molecolare C3H8O2
Formula lineare CH3OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.402
Quantità 1 L
Indice di Merck 15,6063
Gravità specifica 0.96
Sinonimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
InChI Key XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCO
IUPAC Name 2-methoxyethanol
Molecular Weight (g/mol) 76.09
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
Viscosità 1.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 76.09
Grado Reagente ACS
Acido titolabile 0.002 meq/g max
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxyethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.