Learn More
2-Methoxyethanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number 10050260
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
109-86-4
C3H8O2
76.095
2867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-methoxyethanol
COCCO
109-86-4
C3H8O2
76.095
2867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-methoxyethanol
COCCO
Punto di fusione -85°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 124°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 2.5 L
Peso formulazione 76.09g/mol
Pressione del vapore 9.5mmHg at 25°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxyethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.