Learn More
2-Methoxyethanol, Solstice
Codice prodotto. 15613980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15613980 2.5 L 2.50L
15603980 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15613980 Fornitore Fluka N. del fornitore 334572.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    130.75€ / 2.5L
    Risparmia 43.25€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 109-86-4
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.095
Numero MDL MFCD00002867
InChI Key XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC Name 2-methoxyethanol
SMILES COCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyethanol
Densità 0.966-0.968g/mL at 20°C, 0.965g/mL at 25°C
Limite di esplosione 0.245
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Punto di combustione 548°F
Formula lineare CH3OCH2CH2OH
Quantità 2.5 L
Numero UN UN1188
Beilstein 1731074
Peso formulazione 76.09g/mol
Pressione del vapore 6.17 mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.5% (GC)