Learn More
2-Methoxyethanol, for HPLC
Codice prodotto. 11937041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11937041 2.5 L 2.50L
11927041 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11937041 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 428780025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-86-4
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.09
InChI Key XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC Name 2-methoxyethanol
SMILES COCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyethanol
Punto di fusione -85.0°C
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 124.0°C
Punto d'infiammabilità 38°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.402
Quantità 2.5 L
Indice di Merck 15,6063
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Viscosità 1.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 76.09
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxyethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxyethanol