Learn More
2-Methoxyethanol, TRC
Codice prodotto. 30133634
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133634 250 mL 250mL
30132990 500 mL 500mL
30011743 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133634 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM262435250ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-86-4
Formula molecolare C3 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 76.09
Sinonimo Ethanol, 2-methoxy- (8CI, 9CI, ACI), 1-Hydroxy-2-methoxyethane, 2-Methoxy-1-ethanol, 2-Methoxyethanol, 2-Methoxyethyl alcohol, 3-Oxa-1-butanol, Amsco-Solv EE, Dowanol EM, Ektasolve EM, Ethylene glycol methyl ether, Ethylene glycol monomethyl ether, Glycol methyl ether, Glycol monomethyl ether, Hisolve MC, Methoxyethanol, Methoxyethylene glycol, Methoxyhydroxyethane, Methyl Cellosolve, Methyl glycol, Methyl oxitol, Monoethylene glycol methyl ether, Monomethylglycol, NSC 1258, Poly-Solv EM, β-Methoxyethanol, Ethyleneglycol-monomethyl ether
IUPAC Name 2-methoxyethanol
SMILES COCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyethanol
Quantità 250 mL
InChI Formula InChI=1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Peso formulazione 76.0524