Learn More
2-Methoxyethoxymethyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30465766
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465766 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2625305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyethoxymethyl Chloride
CAS 3970-21-6
Formula molecolare C4H9ClO2
Quantità 5 g
Sinonimo 1-(Chloromethoxy)-2-methoxyethane, 2,5-Dioxahexyl Chloride, 2-(Chloromethoxy)ethoxymethane, 2-Methoxyethoxymethyl chloride, Chloromethyl 2-Methoxyethyl Ether, Methoxyethoxymethyl Chloride, beta-Methoxyethoxymethyl Chloride, MEM Chloride, MEM-Cl
InChI Formula InChI=1S/C4H9ClO2/c1-6-2-3-7-4-5/h2-4H2,1H3
SMILES COCCOCCl
IUPAC Name 1-(chloromethoxy)-2-methoxyethane
Molecular Weight (g/mol) 124.57
Peso formulazione 124.0291