Learn More
2-Methoxyethyl acrylate, 98%, stab. with ca 50-100ppm 4-methoxyphenol
Codice prodotto. 11322707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322707 1000 g 1kg
11302707 50 g 50g
11312707 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11322707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11902.0B
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3121-61-7 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3121-61-7
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Numero MDL MFCD00048149,MFCD00803685
InChI Key HFCUBKYHMMPGBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxyethyl acrylate, methoxyethyl acrylate, 2-methoxyethoxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-methoxyethyl ester, methyl cellosolve acrylate, 2-methoxyethanol, acrylate, ethylene glycol monomethyl ether acrylate, acrylic acid, 2-methoxyethyl ester, ethylene glycol methyl ether acrylate, sipomer mca
PubChem CID 18392
IUPAC Name 2-methoxyethyl prop-2-enoate
SMILES COCCOC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyethyl acrylate
Nota nome stabilized with ≈50 to 100ppm 4-methoxyphenol
Punto di fusione <-30°C
Densità 1.008
Punti di ebollizione 162°C
Punto d'infiammabilità 56°C (133°F)
Odore Ester-like
Formula lineare H2C=CHCO2(CH2)2OCH3
Indice di rifrazione 1.428
Quantità 1000 g
Numero UN UN2929
Beilstein 1754333
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 98%