Learn More
2-Methoxyethyl isothiocyanate, 98+%
Codice prodotto. 11393016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393016 1 g 1g
11303026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393016 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10839.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 38663-85-3 | C4H7NOS | 117.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38663-85-3
Formula molecolare C4H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 117.166
Numero MDL MFCD00041126
InChI Key HTSAVXAFEVUJQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxyethyl isothiocyanate, ethane, 1-isothiocyanato-2-methoxy, 2-methoxyethylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-ethane, 1-isothiocyanato-2-methoxyethane, 2-methoxyethanisothiocyanate, acmc-1aezw, 2-methoxy ethyl isothiocyanate, #, ethane,1-isothiocyanato-2-methoxy
PubChem CID 123475
IUPAC Name 1-isothiocyanato-2-methoxyethane
SMILES COCCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyethyl isothiocyanate
Densità 1.08
Punti di ebollizione 88°C to 92°C (24 mmHg)
Punto d'infiammabilità 66°C (150°F)
Indice di rifrazione 1.512
Quantità 1 g
Numero UN UN2922
Beilstein 773990
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 117.17
Percent Purity ≥98%