Learn More
2-Methoxynaphthalene, 98%
Codice prodotto. 10791241 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10791241 5 g Bottiglia in vetro 5g
10377530 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10791241 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 164750050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 93-04-9 | C11H10O | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-04-9
Formula molecolare C11H10O
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Numero MDL MFCD00004061
InChI Key LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalene, 2-methoxy, yara yara, nerolin, methyl 2-naphthyl ether, yura yara, 2-naphthyl methyl ether, yara-yara, 2-naphthol methyl ether, nerolin old, beta-naphthyl methyl ether
PubChem CID 7119
IUPAC Name 2-methoxynaphthalene
SMILES COC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxynaphthalene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 73°C to 75°C
Punti di ebollizione 274°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7OCH3
Quantità 5 g
Beilstein 06, 640
Indice di Merck 15, 6070
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,carbon disulfide and,benzene
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid