Learn More
2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Mikromol™
Codice prodotto. 17932666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17932666 25 mg 25mg
17910776 100 mg 100mg
30461423 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17932666 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0152.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
CAS 93-04-9
Nomi componenti o analita 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H10 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naproxen Impurity M
InChI Formula InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
SMILES COc1ccc2ccccc2c1
IUPAC Name 2-methoxynaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Quantità 25 mg
Peso formulazione 158.0732 g/mol