Learn More
2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Mikromol™
Descrizione
2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methoxynaphthalene(Nerolin) |
| CAS | 93-04-9 |
| Nomi componenti o analita | 2-Methoxynaphthalene(Nerolin) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C11 H10 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naproxen Impurity M |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COc1ccc2ccccc2c1 |
| Vedi altri risultati |