Learn More
2-Methoxynaphthalene, TRC
Codice prodotto. 30471276
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471276 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2646855G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
CAS 93-04-9
Formula molecolare C11 H10 O
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naphthalene','2-methoxy- (8CI','9CI','ACI), 2-Methoxynaphthalene (ACI), Ether','methyl 2-naphthyl (3CI), 2-Naphthol methyl ether, 2-Naphthyl methyl ether, 6-Methoxy-2-naphthalene, Methyl 2-naphthyl ether, Methyl β-naphthyl ether, Nerolin, Nerolin (old), Nerolin yara yara, NSC 4171, Yara yara, β-Methoxynaphthalene, β-Naphthol methyl ether, β-Naphthyl methyl ether
InChI Formula InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
SMILES COc1ccc2ccccc2c1
IUPAC Name 2-methoxynaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Peso formulazione 158.0732