Learn More
2-Methoxyphenol (Guaiacol), Mikromol™
Codice prodotto. 17942526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17942526 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17942526 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0354.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methoxyphenol (Guaiacol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Guaiacol
CAS 90-05-1
Nomi componenti o analita Guaiacol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H8 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Guaifenesin Imp. A (EP), Guaiacol, 2-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol, Guaifenesin Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
SMILES COc1ccccc1O
IUPAC Name 2-methoxyphenol
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Quantità 500 mg
Peso formulazione 124.0524 g/mol