Learn More
2-Methoxyphenol, TRC
Codice prodotto. 30011163
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011163 2.5 g 2.50g
30003238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011163 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2653002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-05-1
Formula molecolare C7 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Sinonimo Guaiacol, 2-Methoxyphenol, Guaifenesin Imp. A (EP), 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol
IUPAC Name 2-methoxyphenol
SMILES COc1ccccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Guaiacol
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Peso formulazione 124.0524