Learn More
2-Methoxyphenyl isothiocyanate, 98%
Codice prodotto. 11302627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11302627 5 g 5g
11312627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11302627 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11799.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3288-04-8 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents, amines ansd alcohol. It is sensitive to moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3288-04-8
Numero MDL MFCD00011675
ChEBI CHEBI:16318
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Densità 1.196
Punti di ebollizione 267°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Pungent
Formula molecolare C6H5NO4
Indice di rifrazione 1.6443
Quantità 5 g
Numero UN UN2922
Beilstein 638293
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
Informazioni di solubilità Reacts with water.
InChI Key XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
IUPAC Name 4-nitrobenzene-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 155.11
PubChem CID 3505109
Peso formulazione 165.22
Percent Purity 98%