Learn More
2-Methoxyphenylacetic acid, 99%
Codice prodotto. 10391464 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10391464 100 g Bottiglia in vetro 100g
10052410 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10391464 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 177601000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 93-25-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-25-4
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00004321
InChI Key IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-methoxy, 2-2-methoxyphenyl acetic acid, 2-methoxyphenylaceticacid, o-methoxyphenyl acetic acid, acetic acid, o-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetic acid, o-methoxyphenylacetic acid, acmc-209rku, 2-carboxymethyl anisole
PubChem CID 7134
IUPAC Name 2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
SMILES COC1=CC=CC=C1CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyphenylacetic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 122.0°C to 125.0°C
Colore Cream-Pink to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4CH2CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 10, 188
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethenol,ethyl ether,acetone
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder