Learn More
2-Methoxyphenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10786442 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10786442 5 g Bottiglia in vetro 5g
10603722 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10786442 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 344660050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5720-06-9 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5720-06-9
Formula molecolare C7H9BO3
Molecular Weight (g/mol) 151.96
Numero MDL MFCD00236047
InChI Key ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyphenylboronic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 106.0°C to 111.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4B(OH)2
Quantità 5 g
Sinonimo 4-acetyl-4'-bromobiphenyl, 4'-4-bromophenyl acetophenone, 1-4-4-bromophenyl phenyl ethanone, 4'-p-bromophenyl acetophenone, 1-4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, 4-acetyl-4'-bromodiphenyl, 4-bromo-4'-acetylbiphenyl, ethanone, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl ethan-1-one
Informazioni di solubilità Solubility in water:+/- 2.5% in water
IUPAC Name 1-[4-(4-bromophenyl)phenyl]ethanone
PubChem CID 79806
Peso formulazione 151.96
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxyphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.