Learn More
2-Methoxypropene, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10636394 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10636394 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10551241 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10072370 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10636394 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174350025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 116-11-0 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116-11-0
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00014929
InChI Key YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxypropene, isopropenyl methyl ether, 1-propene, 2-methoxy, 2-methoxy-1-propene, methyl isopropenyl ether, ether, isopropenyl methyl, propene, 2-methoxy, unii-15wbg0jt6b, 2-methoxy propene, 15wbg0jt6b
PubChem CID 8300
IUPAC Name 2-methoxyprop-1-ene
SMILES CC(=C)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxypropene
Nota nome Stabilized
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.7800g/mL
Punti di ebollizione 35°C to 36°C
Punto d'infiammabilità -29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C(OCH3)=CH2
Indice di rifrazione 1.3810 to 1.384
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, IV, 2075
Fieser 02,230; 05,360; 11,329; 12,317
Indice di Merck 15, 6073
Gravità specifica 0.78
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Stabilizzatore 0.5% max. potassium carbonate
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxypropene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.