Learn More
2-Methoxypyrazine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11967041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11967041 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11967041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442120050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxypyrazine
CAS 3149-28-8
Densità 1.1300g/mL
Punti di ebollizione 60°C to 61°C (29.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 45°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H6N2O
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.13
Sinonimo pyrazine, methoxy, methoxypyrazine, 2-methoxy-1,4-diazine, pyrazine, 2-methoxy, 2-methoxy-pyrazine, unii-ryd35t7f4t, 2-methoxy pyrazine, fema no. 3302, ryd35t7f4t, methoxy-pyrazine
Informazioni di solubilità Solubility in water: in water:(20°C) slightly soluble
InChI Key WKSXRWSOSLGSTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=NC=CN=C1
IUPAC Name 2-methoxypyrazine
Molecular Weight (g/mol) 110.12
PubChem CID 18467
Peso formulazione 110.12
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxypyrazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.