Learn More
Alfa Aesar™ 2-Methoxypyrazine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11454043
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11454043 25 g 25g
11434043 1 g 1g
11444043 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454043 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore A10297.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3149-28-8
Formula molecolare C5H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 110.116
Numero MDL MFCD00006126
InChI Key WKSXRWSOSLGSTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrazine, methoxy, methoxypyrazine, 2-methoxy-1,4-diazine, pyrazine, 2-methoxy, 2-methoxy-pyrazine, unii-ryd35t7f4t, 2-methoxy pyrazine, fema no. 3302, ryd35t7f4t, methoxy-pyrazine
PubChem CID 18467
IUPAC Name 2-methoxypyrazine
SMILES COC1=NC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxypyrazine
Densità 1.143
Punti di ebollizione 147°C to 149°C
Punto d'infiammabilità 45°C (113°F)
Indice di rifrazione 1.509
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 2241
Peso formulazione 110.12
Percent Purity 98%