Learn More
2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11444510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11444510 5 g 5g
11434510 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11444510 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50087.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 71255-09-9 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71255-09-9
Formula molecolare C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.138
Numero MDL MFCD04115112
InChI Key PIFFMIDNNWOQLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxynicotinaldehyde, 2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridine carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbaldehyde, pubchem15124, 2-methoxy-3-formyl-pyridine
PubChem CID 12533391
IUPAC Name 2-methoxypyridine-3-carbaldehyde
SMILES COC1=C(C=CC=N1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 97%