Learn More
2-Methoxypyridine-4-boronic acid, 95%
Codice prodotto. 15249926 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15249926 250 mg 250mg
15239926 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15249926 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454372500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 762262-09-9 | C6H8BNO3 | 152.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 762262-09-9
Formula molecolare C6H8BNO3
Molecular Weight (g/mol) 152.94
Numero MDL MFCD07368877
InChI Key DHQMUJSACXTPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxypyridine-4-boronic acid, 2-methoxypyridin-4-yl boronic acid, 2-methoxypyridne-4-boronic acid, 2-methoxy-4-pyridineboronic acid, 2-methoxypyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-methoxy-4-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2-methoxy-4-pyridinyl, 2-methoxypyridne-4-boronicacid, pubchem17079, acmc-209p2b
PubChem CID 23546919
IUPAC Name (2-methoxypyridin-4-yl)boronic acid
SMILES COC1=NC=CC(=C1)B(O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Methoxypyridine-4-boronic acid
Punto di fusione 65.0°C to 70.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 152.95
Percent Purity 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, 95%
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.