Learn More
2-Methoxyresorcinol, TRC
Codice prodotto. 30481042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Dimensione della confezione:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481042 500 mg 500mg
30468233 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30481042 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM267600500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methoxyresorcinol
CAS 29267-67-2
Formula molecolare C7 H8 O3
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
SMILES COc1c(O)cccc1O
IUPAC Name 2-methoxybenzene-1,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 140.14
Peso formulazione 140.0473