Learn More
2-Methoxythiophenol, 97%
Codice prodotto. 11312217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11312217 25 g 25g
11302217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11312217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09689.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7217-59-6 | C7H8OS | 140.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7217-59-6
Formula molecolare C7H8OS
Molecular Weight (g/mol) 140.2
Numero MDL MFCD00004834
InChI Key DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxythiophenol, thioguaiacol, benzenethiol, 2-methoxy, o-methoxythiophenol, o-methoxybenzenethiol, 2-methoxy thiophenol, 2-mercaptoanisole, 2-methoxybenzene-1-thiol, 2-methoxy-benzenethiol, benzenethiol, o-methoxy
PubChem CID 23642
IUPAC Name 2-methoxybenzenethiol
SMILES COC1=CC=CC=C1S
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Methoxythiophenol
Densità 1.152
Punti di ebollizione 225°C to 228°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.5918
Quantità 25 g
Beilstein 2042178
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 140.21
Percent Purity 97%