Learn More
2-Methyl-1,3-benzoxazol-4-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10698160
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10698160 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10698160 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00305DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1, 3-benzoxazol-4-amine
CAS 342897-54-5
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C8H8N2O
Quantità 1 g
Sinonimo 2-methylbenzo d oxazol-4-amine, 4-amino-2-methyl-1,3-benzoxazole, methylbenzoxazolamine, 2-methyl-4-benzoxazolamine, 2-methylbenzoxazol-4-amine, 2-methyl-4-aminobenzoxazole, 2-methylbenzoxazole-4-amine, 4-amino-2-methylbenzoxazole, 2-methylbenzoxazole-4-ylamine, 4-benzoxazolamine, 2-methyl
InChI Key OEULNBJKLTXMSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2O1)N
IUPAC Name 2-methyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 148.165
PubChem CID 10606897
Peso formulazione 148.16