Learn More
2-Methyl-1,3-dioxolane, 98%
Codice prodotto. 11495203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495203 10 g 10g
11405213 50 g 50g
11415213 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495203 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12824.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 497-26-7 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-26-7
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00003210
InChI Key HTWIZMNMTWYQRN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dioxolane, 2-methyl, 2-methyldioxole, 2-methyldioxolane, methyldioxolane, methyl dioxolane, 2-methyl-1,3-dioxacyclopentane, dioxolane, methyl, unii-94w0r6v90a, acetaldehyde ethylene acetal, methyl-1,3-dioxolane
PubChem CID 10342
IUPAC Name 2-methyl-1,3-dioxolane
SMILES CC1OCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1,3-dioxolane
Densità 0.982
Punti di ebollizione 80°C to 83°C
Punto d'infiammabilità −2°C (28°F)
Indice di rifrazione 1.398
Quantità 10 g
Numero UN UN1993
Beilstein 102520
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-1,3-dioxolane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-1,3-dioxolane