Learn More
2-Methyl-1,3-dithiane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11936861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11936861 1 mL Bottiglia in vetro 1mL
11309211 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11936861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 443260010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 6007-26-7
InChI Key KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dithiane, 2-methyl, m-dithiane, 2-methyl, 2-methyl-m-dithiane, methyl-2 dithiane-1,3, methyl-2 dithiane-1,3 french, acmc-20anrf, 2-methyl-1,3-dithian, 2-methyl-1,3 dithiane, 5-19-01-00053 beilstein handbook reference, 2-methyl-1,3-dithiane
PubChem CID 22329
IUPAC Name 2-methyl-1,3-dithiane
SMILES CC1SCCCS1
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1, 3-dithiane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Brown
Densità 1.1200g/mL
Punti di ebollizione 66°C (5.0 Torr)
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H10S2
Quantità 1 mL
Gravità specifica 1.12
Molecular Weight (g/mol) 134.26
Peso formulazione 134.26
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.